Få mere at vide
Fisherbrand™ Aluminiumslegeringsstænger
Artikelnummer. 10265394 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
100 mm
200 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
10265394 100 mm Hver
10133784 200 mm Hver
10624055 400 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10265394
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cirka 13 mm i diameter.
  • Fås i en række længder
  • Fremragende til at bygge stilladser i laboratoriet
Tekniske data
Materiale Aluminiumslegering
Længde (metrisk) 100 mm
Produkttype Stang