Få mere at vide
Aluminiumacetyllacetonat, 97%
Artikelnummer. 10781661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Tamaño de la unidad
10781661 100 g Plastflaske 100g
10348430 5 g Glasflaske 5g
10209203 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10781661 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196971000
 Begrænset vare
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 13963-57-0 | C15H21AlO6 | 324,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13963-57-0
Molekylær formel C15H21AlO6
Molekylvægt (g/mol) 324.31
MDL nummer MFCD00000013
InChI nøgle KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Synonym aluminum 2, 4-pentanedionate
IUPAC navn aluminium(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
SMIL [Al+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum acetylacetonate
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 190,0 °C til 195,0 °C
Farve Hvid til cremet
Kogepunkt 315,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (Kompleksometri)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3COCH2COCH2)3Al
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2,5 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 4,26 g/100g alkohol (20 °C), 36,45 g/100 g benzen (20 °C), uopløseligt i petroleumsether
Formel vægt 324.3
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium acetylacetonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.