Få mere at vide
Aluminium til AAS 1g/L HNO 3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12983245 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1000 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12983245 500 mL Flaske 500ml
12963245 100 mL Flaske 100ml
12973245 1000 mL Flaske 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12983245 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B 102 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.00 DKK
    325.04 DKK / 500ml
    Spare 78.96 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7697-37-2
Molekylær formel HNO3
Molekylvægt (g/mol) 63.01
MDL nummer MFCD00011349
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC navn salpetersyre
SMIL O[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum
Emballage Flaske
Fysisk form Væske
Koncentration 1 g/L ±0,002 g/L
Type Flamme enkelt-element standardløsning
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Mængde 500 mL