Få mere at vide
Aluminium, 99,5 %, skud (2-10 mm), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10688011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10688011 250 g Glasflaske 250g
10399060 25 g Glasflaske 25g
10572081 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10688011 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 300212500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum
Farve Grå
Navn note 99.5%
Smeltepunkt 660.0°C
Kogepunkt 2327.0°C
Tæthed 2.7000g/mL
Mængde 250 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99.5%
Form Shot
Fieser 02,19; 04,9; 12,486; 16,337
IUPAC navn aluminium
Formel vægt 26.97
Procent renhed 99.5%