Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum |
| Farve | Grå |
| Navn note | 99.5% |
| Smeltepunkt | 660,0 °C |
| Kogepunkt | 2327,0 °C |
| Tæthed | 2.7000g/mL |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99.5% |
| Form | Skudt |
| Vis mere |