Få mere at vide
Haldenwanger™ Alumina høj form Alsint-digel
Artikelnummer. 10758361
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10758361 15 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10758361 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L ALSINTTIEGEL*C/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00 DKK
    222.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 30.98 DKK
    12% Slukket
Alsint 99.7-digler er et fremragende valg til brug under høje slidforhold, i kemisk-tekniske og elektrotekniske applikationer og i højtemperaturteknologi.
  • Anvendelser omfatter krystaldyrkning, fusionsprocesser og udglødning
  • Fremragende til brug med kuglemøllepotter, fræsekugler, mundstykker og skaftbeskyttelseshylstre
  • Høj ildfasthed (smeltepunkt over 2000 °C)
  • Høj kemikalieresistens over for en lang række stoffer både ved kogning og stuetemperatur
Ordreinfo
Kapacitetsmetrisk
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Alumina
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 30/18mm
Højde (metrisk) 38mm
Produkttype Alsint smeltedigel
Form Høj form