Få mere at vide
Alumina R, MP EcoChrom™ , MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-3178614 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 11358259
Brand: MP Biomedicals 0206034
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MP EcoChrom™ Alumin R er et surt aluminiumoxid, udviklet til brug i isotopkemi.
  • MP EcoChrom™ Aluminiumoxid R katalyserer en række reaktioner, der er nyttige industrielt.
  • Det er meget brugt til at fjerne vand fra gasstrømme.
  • Bruges også for sin hårdhed og styrke.
  • Det er meget udbredt som et slibemiddel, herunder som en meget billigere erstatning for industriel diamant.
  • Mange typer sandpapir bruger aluminiumoxidkrystaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC navn dialuminium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alumina R
Smeltepunkt ca. 2072 °C
Farve Pink til hvid
pH 4.3 ± 0.1
Fysisk form Fritflydende pulver
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 101.96
Damptryk At 20 °C (not applicable)
Tæthed 3.94 g/cm3 (at 20°C)
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker. For mere information, kontakt venligst vores kundeserviceafdeling.