Få mere at vide
Alumina N, Aktivitet: Super I, MP EcoChrom™ , MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4589714 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
50kg
5kg
Artikelnummer. 11303589
Brand: MP Biomedicals 0204580
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MP EcoChrom™ Alumina N, Activity Super I bruges almindeligvis til rensningsprocesser af alle slags, herunder prøveforberedelse til pesticider og miljøanalyser, opløsningsmiddelrensning og alle former for kromatografi, der kræver den højeste præcision og reproducerbarhed.
  • MP EcoChrom™ Aluminiumoxid N, Activity Super I viser en sorbtionskapacitet cirka dobbelt så høj som MP EcoChrom™ Alumina N, aktivitet I.
  • Deres indledende aktivitet holdes i et meget snævert område, og deres deaktiveringsadfærd er ekstremt konstant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alumina B
Navn note Activity: Super I
Farve Pink til hvid
Fysisk form Fritflydende pulver
Mængde 500 g
IUPAC navn dialuminium;ilt(2-)
Formel vægt 101.96
Tæthed 3.94 g/cm3 (at 20°C)
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker. For mere information, kontakt venligst vores kundeserviceafdeling.