Beskrivelse
- MP EcoChrom™ Aluminiumoxid N, Activity Super I viser en sorbtionskapacitet cirka dobbelt så høj som MP EcoChrom™ Alumina N, aktivitet I.
- Deres indledende aktivitet holdes i et meget snævert område, og deres deaktiveringsadfærd er ekstremt konstant.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alumina B |
| Navn note | Aktivitet: Super I |
| Farve | Pink til hvid |
| Fysisk form | Fritflydende pulver |
| Mængde | 500 g |
| IUPAC navn | dialuminium;ilt(2-) |
| Formel vægt | 101.96 |
| Tæthed | 3,94 g/cm3 (ved 20 °C) |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker. For mere information, kontakt venligst vores kundeserviceafdeling.