Få mere at vide
Alumina N, Aktivitet: I, MP EcoChrom™ , MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11383519 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
50kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383519 500 g 500g
11393519 1 kg 1kg
11368259 5 kg 5kg
11333529 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11383519 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0202084
MP EcoChrom™ Aluminiumoxid er i det væsentlige aluminiumoxid, Al2O3, der forekommer i naturen som mineraler bauxit, bayerit, korund osv.
  • MP EcoChrom™ Aluminiumoxid er meget udbredt som adsorbent, tørremiddel, slibemiddel, elektrisk isolator og som katalysator for forskellige organiske reaktioner.
  • Det bruges også til isolering af alkaloider, glycosider, aktive stoffer fra planter, vitaminer, hormoner og antibiotika, dehydrering af organiske opløsningsmidler, rensning af enzymer, fjernelse af terpener, peroxider, pyrogener fra injicerbare opløsninger og infusioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alumina B
Navn note Activity: I
Farve Pink til hvid
Fysisk form Fritflydende pulver
Mængde 500 g
IUPAC navn dialuminium;ilt(2-)
Formel vægt 101.96
Tæthed 3.94 g/cm3 (at 20°C)
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker. For mere information, kontakt venligst vores kundeserviceafdeling.