Få mere at vide
Alumina N, 32 til 63μ m, Ikke-aktiv, MP EcoChrome™
Artikelnummer. 17887024 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
17887024 500 g
1 options
Artikelnummer. 17887024 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0202061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 DKK
    532.84 DKK / 500g
    Spare 27.16 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et amfotert oxid, almindeligvis omtalt som aluminiumoxid (α -aluminiumoxid), aloxid eller korund i sin krystallinske form
MP EcoChrom™ Alumina N er et oxid af aluminium, der forekommer i naturen som forskellige mineraler såsom bauxit, korund osv.
Det bruges som:
  • En adsorbent
  • Et tørremiddel
  • En katalysator
  • Ved fremstilling af dentale cementer og ildfaste materialer
Ansøgningsnoter:
MP EcoChrom™ Aluminiumoxid N katalyserer en række reaktioner, der er nyttige industrielt.
Det er meget brugt:
  • For at fjerne vand fra gasstrømme
  • For dens hårdhed og styrke
  • Som slibemiddel, herunder som en meget billigere erstatning for industriel diamant
    • Mange typer sandpapir bruger aluminiumoxidkrystaller
  • I kemilaboratorier er aluminiumoxid et medium til kromatografi, tilgængeligt i basiske (pH 9,5), sure (pH 4,5 i vand) og neutrale formuleringer, samt til:
    • Alkoholer
    • Kulbrinter
    • Steroider
    • Alkaloider
    • Naturlige pigmenter
    • Neutral aluminiumoxid (mindre aktiv end grundformen) er nyttig til adskillelse af:
      • Aldehyder
      • Ketoner
      • Quinoner
      • Estere
      • Laktoner
      • Glucosider
    • Surt aluminiumoxid, er den svageste og mindst brugte type og er anvendelig til adskillelse af sure pigmenter og stærke syrer. Det kan forårsage:
      • Polymerisation
      • Kondensation
      • Dehydreringsreaktioner
    • Hverken acetone eller ethylacetat bør anvendes som elueringsmidler, da sidstnævnte er genstand for forsæbning.
  • Et dosimeter til strålebeskyttelse og terapiapplikationer for dets optisk stimulerede luminescensegenskaber
Brugserklæring: Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.
Nøgleapplikationer:
  • Kromatografi
  • Adsorptionsmidler
  • TLC
Tekniske data
Kogepunkt ca. 2980 °C (bogstaveligt)
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Smeltepunkt ca. 2072 °C
CAS 1344-28-1
Farve Hvid
pH 7.4
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Molekylær formel Al2O3
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC navn dialuminium(3+)trioxidandiid
Molekylvægt (g/mol) 101.96
Tæthed 0.8 g/mL
Vis mere Vis mindre
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.