Få mere at vide
Haldenwanger™ Alumina forbrændingsbåd
Artikelnummer. 12307018
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12307018 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 12307018 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L ALS.SCH.52X7,5X6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00 DKK
    254.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 35.69 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Aluminiumoxidbåde med stor hårdhed, styrke og kemisk modstandsdygtighed.
  • Velegnet til kontinuerlig brug op til 1700° til 1750 °C
  • Fremstillet af Alsint 99.7 oxid keramik
Ordreinfo
Dimensioner LxBxH
Tekniske data
Type Forbrændingsbåd
Farve Hvid
Højde (metrisk) 6 mm
Længde (metrisk) 52 mm
Materiale Aluminiumoxid
Mængde 1 stk.
Bredde (metrisk) 7.5 mm