Få mere at vide
Haldenwanger™ Alumina Keramisk Squat Form Digel
Artikelnummer. 12368835
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12368835 100 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12368835 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L ALSINTTIEGEL*B/4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    900.00 DKK
    788.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 111.97 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Ordreinfo
Kapacitetsmetrisk
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 30mm
Materiale Alumina keramik
Maks. Temperatur (metrisk) 1750 °C
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 66mm
Højde (metrisk) 56mm
Produkttype Digel