Få mere at vide
Haldenwanger™ Alumina keramiske rør danner digler
Artikelnummer. 12328845
Diameter (metrisk) Indvendig:
19 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12328845
Brand: Haldenwanger™ TRGAL7 240 190 01000
Fremragende til brug i forskellige, højkoncentrerede reagenser både ved kogende og stuetemperaturer.
  • Til brug under meget slid, såsom mørtler og støde, kuglemøller, mundstykker, skaftbeskyttelseshylstre og mere
  • Alsint 99,7 aluminium keramik
  • Kemisk resistens over for en række forskellige syrer og baser
Tekniske data
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Indvendig 19 mm
Materiale Alumina keramik
Maks. Temperatur (metrisk) 1750 °C
Mængde 1
Diameter (metrisk) Udvendig 24mm
Højde (metrisk) 100mm
Produkttype Digler
Form Cylinder