Få mere at vide
Haldenwanger™ Alumina Keramisk Cylindrisk Form Digel
Artikelnummer. 10242311
Kapacitet (metrisk):
15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10242311
Brand: Haldenwanger™ L ALSINTTIEGEL*A/2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alsint 99.7-digler er et fremragende valg til brug under høje slidforhold, i kemisk tekniske og elektrotekniske applikationer og i højtemperaturteknologi.
  • Øvre temperaturgrænse 1700 °C til 1750 °C
  • Kemisk resistens over for en række syrer og baser
  • Hårdhed på Mohs skala: 9
  • Cylindrisk form, flad bund
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 26 mm
Materiale Alumina keramik
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 30 mm
Højde (metrisk) 40 mm
Form Cylinder