Få mere at vide
SPEX™ Alumina keramisk kugle
Artikelnummer. 15350532 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
8003 Alumica Keramisk slibehætteglassæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15350532 8003 Alumica Keramisk slibehætteglassæt Hver
1 options
Artikelnummer. 15350532 Leverandør SPEX™ Leverandørnr. 8003A
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
SPEX™ Alumina Ceramic Ball er en erstatningskugle til brug med 8003 Alumina Ceramic Grinding Vial Set.
  • Langtidsholdbar, meget slidstærk og moderat effektivitet
  • Fremstillet af 99,5% ren aluminiumoxid
  • Typisk sammensætning: Hovedelementer– Al; Mindre elementer– Si, Ca, Mg
  • Hårdhed: Mohs 9; Rockwell R45N 83; Knoop 2100
Tekniske data
Diameter (metrisk) 12.7 mm
Til brug med (udstyr) 8003 Alumica Keramisk slibehætteglassæt
Materiale Alumina keramik