Få mere at vide
Alumina B, Aktivitet: Super I, Basis pH, MP EcoChrom™ , MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11393579 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
50kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393579 50 kg 50kg
11353579 500 g 500g
11373579 1 kg 1kg
11383579 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11393579 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0204577
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MP EcoChrom™ Aluminiumoxid er i det væsentlige aluminiumoxid, Al 2 O 3 , der forekommer i naturen som mineraler bauxit, bayerit, korund osv. Dette Alumina produceres ved den højeste aktivitet på markedet.
  • MP EcoChrom™ Alumina - Super I er i det væsentlige aluminiumoxid, Al 2 O 3 , der forekommer i naturen som mineraler bauxit, bayerit, korund osv.
  • MP Alumina B - Super I viser absorptionskapacitet cirka dobbelt så høj som en Alumina B, Activity I.
  • Den indledende aktivitet holdes i et meget snævert område, og deres deaktiveringsadfærd er ekstremt konstant.
  • Produktet fås som en neutral version, MP Alumina N - Super I, og en sur version, MP Alumina A - Super I.
  • MP EcoChro Alumina B - Super I bruges almindeligvis til rensningsprocesser af enhver art, herunder prøveforberedelse til pesticider, miljøanalyser, opløsningsmiddelrensning og alle former for kromatografi, der kræver den højeste præcision og reproducerbarhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alumina B
Navn note Activity: Super I
Farve Pink til hvid
Fysisk form Fritflydende pulver
Mængde 50 kg
IUPAC navn dialuminium;ilt(2-)
Formel vægt 101.96
Tæthed 3.94 g/cm3 (at 20°C)
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker. For mere information, kontakt venligst vores kundeserviceafdeling.