Få mere at vide
Alumina B, Aktivitet: I, MP EcoChrom™ , MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4650839 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
50kg
5kg
Product Code. 11343519
Brand: MP Biomedicals 0202069
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MP EcoChrom™ Alumina B, Activity I er gode all-round adsorbenter til laboratoriebrug såvel som til industriel brug. De kan justeres til lavere aktivitet ved tilsætning af polære medier, fortrinsvis vand, men også højere alkoholer (f.eks. kan glycol eller glycerol anvendes).
  • MP EcoChrom™ Alumina B, Aktivitet I er et oxid af aluminium, der forekommer i naturen som forskellige mineraler såsom bauxit, korund osv.
  • Det bruges som adsorbent, tørremiddel og katalysator og til fremstilling af dentale cementer og ildfaste materialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Alumina B
Navn note Activity: I, Activity acc. To Brockmann: 24 l/mm
Farve Pink til hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
IUPAC navn dialuminium;ilt(2-)
Formel vægt 101.96
Tæthed 3.94 g/cm3 (at 20°C)
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker. For mere information, kontakt venligst vores kundeserviceafdeling.