Få mere at vide
Alumina B, Aktivitet: I, MP EcoChrom™ , MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11343519 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
50kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343519 500 g 500g
17897024 1 kg 1kg
11363519 5 kg 5kg
11373519 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11343519 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0202069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.00 DKK
    329.11 DKK / 500g
    Spare 16.89 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
MP EcoChrom™ Alumina B, Activity I er gode all-round adsorbenter til laboratoriebrug såvel som til industriel brug. De kan justeres til lavere aktivitet ved tilsætning af polære medier, fortrinsvis vand, men også højere alkoholer (f.eks. kan glycol eller glycerol anvendes).
  • MP EcoChrom™ Alumina B, Aktivitet I er et oxid af aluminium, der forekommer i naturen som forskellige mineraler såsom bauxit, korund osv.
  • Det bruges som adsorbent, tørremiddel og katalysator og til fremstilling af dentale cementer og ildfaste materialer.
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alumina B
Navn note Aktivitet: I, Aktivitet acc. Til Brockmann: 24 l/mm
Farve Pink til hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
IUPAC navn dialuminium;ilt(2-)
Formel vægt 101.96
Tæthed 3,94 g/cm3 (ved 20 °C)
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker. For mere information, kontakt venligst vores kundeserviceafdeling.