Beskrivelse
Aluminiumoxid bruges som adsorbent, tørremiddel og katalysator og til fremstilling af dentale cementer og ildfaste materialer
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 500 g |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Type | Alumina B |
| Fysisk form | Pulver |
| MDL nummer | MFCD00003424 |
| Tæthed | 3,94 g/cm 3 ved 20 °C (Lit.) |
| CAS | 1344-28-1 |