Beskrivelse
TLC aluminiumsplader med optimeret skærbarhed og fugtbarhed. Lag - umodificeret silicagel (SiOH) med koncentreringszone (kieselguhr, diatoméjord eller diatomit).
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 5 til 17μ m |
| Porestørrelse | 60Å |
| Mængde | 25 Pk. |
| Type | Aluminiumsplade |
| Porevolumen | 0.75 mL/g |
| Specifik overflade | ∼500 m2 /g |
| Tykkelse (metrisk) | 0.20 mm |
| Dimensioner (L x B) | 20 x 20 cm |