Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumsplade SILGUR
Artikelnummer. p-8011987 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 25
Artikelnummer. 12750833
Brand: Macherey-Nagel™ 818422
Kun null tilbage
Tekniske data
Partikelstørrelse 5 til 17μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 20 Pk.
Type Aluminiumsplade
Fluorescerende indikator UV254
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.20 mm
Dimensioner (L x B) 10 x 20 cm