Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nano-SILGUR HPTLC silicalag med koncentreringszone på glasplader
Artikelnummer. 10659961 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Fluorescerende indikator:
Ingen
UV254
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 10659961
Brand: Macherey-Nagel™ 811032
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Adskil blandinger med silicalag med en koncentrerende Kieselgur-zone til HPTLC. Nano-SILGUR HPTLC silicalag med koncentreringszone på glasplader har en smal fraktionering af silicapartiklerne for øget detektionsfølsomhed. Vælg en fluorescerende indikator eller vælg uden.
  • Nano silica 60
  • Snæver fraktionering af silicapartiklerne tillader skarpere separationer, kortere udviklingstider, kortere migrationsafstande, lavere mængde af prøver og en øget detektionsfølsomhed sammenlignet med standard silica
  • Fås som glasplader med eller uden fluorescerende indikator
  • Fremragende separationseffektivitet
  • Nem og pålidelig skæring
  • Fremragende befugtning
  • Kieselgur-zone til hurtig prøvepåføring: fordi kiselgur er fuldstændig inert over for et stort antal forbindelser, danner prøverne altid et smalt bånd ved grænsefladen mellem de to adsorbenter, uanset form, størrelse eller placering af pletterne i koncentreringszonen. Adskillelse sker derefter i silicalaget.
Tekniske data
Materiale Silica 60
Partikelstørrelse 2 til 10μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 25 Pk.
Type Glasplade
Fluorescerende indikator Ingen
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.20 mm
Dimensioner (L x B) 10 x 10 cm