Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Xtra SIL G Silica Lag på Alugram™ Aluminiumsplader UV254
Artikelnummer. 10707898 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
4 x 8 cm
5 x 7,5 cm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 25
Pakke med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
10707898 10 x 20 cm Pakke med 20
12804281 20 x 20 cm Pakke med 25
12760763 4 x 8 cm Pakke med 50
12780813 5 x 10 cm Pakke med 50
12730773 5 x 20 cm Pakke med 50
11239889 5 x 7,5 cm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10707898 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 818362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    577.00 DKK
    568.10 DKK / Pakke med 20
    Spare 8.90 DKK
    1% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Adskil ikke-flygtige blandinger med umodificerede standard silicalag til TLC (tyndtlagskromatografi). Xtra SIL G Silica Lag på Alugram™ Aluminiumsplader UV254 kommer i en række forskellige størrelser.
  • Umodificerede standard silica lag på aluminium til TLC
  • Silica 60
  • Fremragende befugtningsevne for præcise farveresultater, selv med 100 % vandige detektionsreagenser
  • Fremragende separationseffektivitet og reproducerbarhed fra parti til parti
  • Nem og pålidelig skæring på grund af et optimeret bindemiddelsystem, ingen afskalning af silica
  • Bindemiddel: højpolymert produkt, som er stabilt i næsten alle organiske opløsningsmidler og modstandsdygtigt over for aggressive visualiseringsreagenser; også fuldstændig stabil i rent vandige eluenter
Tekniske data
Partikelstørrelse 5 til 17μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 20 Pk.
Type Aluminiumsplade
Fluorescerende indikator UV254
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.20 mm
Dimensioner (L x B) 10 x 20 cm