Beskrivelse
ALUGRAM™ Xtra SIL G aluminiumsplader har umodificerede, standardkvalitets silica 60 lag uden en fluorescerende indikator.
- Fremragende befugtningsevne for præcise farveresultater, selv med 100 % vandige detektionsreagenser
- Fremragende separationseffektivitet og reproducerbarhed fra parti til parti
- Nem og pålidelig skæring på grund af et optimeret bindemiddelsystem, ingen afskalning af silica
- Stabil i næsten alle organiske opløsningsmidler og modstandsdygtig over for aggressive visualiseringsreagenser
- Meget polymert produkt er også fuldstændig stabilt i rent vandige eluenter
Specifica
Specifica
| Materiale | Alugram Aluminiumsplader med IUInmodificeret silica 60 lag |
| Partikelstørrelse | 5 til 17μ m |
| Porestørrelse | 60Å |
| Mængde | 50 Pk. |
| Type | Aluminiumsplade |
| Porevolumen | 0.75 mL/g |
| Specifik overflade | ∼500 m2 /g |
| Tykkelse (metrisk) | 0.20 mm |
| Dimensioner (L x B) | 5 x 20 cm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?