Få mere at vide
Macherey-Nagel™ ALUGRAM™ Xtra SIL G aluminiumsplader
Artikelnummer. 12720743 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
5 x 7,5 cm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 25
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
12720743 5 x 7,5 cm Pakke med 20
12876440 20 x 20 cm Pakke med 25
12730743 5 x 20 cm Pakke med 50
12750763 5 x 10 cm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12720743 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 818230.20
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stabil i næsten alle organiske opløsningsmidler og i rent vandige eluenter. Macherey-Nagel™ ALUGRAM™ Xtra SIL G aluminiumsplader er umodificerede standard silicalag på aluminium til brug i TLC . Har fremragende befugtningsevne og forbedrede skæreegenskaber.
ALUGRAM™ Xtra SIL G aluminiumsplader har umodificerede, standardkvalitets silica 60 lag uden en fluorescerende indikator.
  • Fremragende befugtningsevne for præcise farveresultater, selv med 100 % vandige detektionsreagenser
  • Fremragende separationseffektivitet og reproducerbarhed fra parti til parti
  • Nem og pålidelig skæring på grund af et optimeret bindemiddelsystem, ingen afskalning af silica
  • Stabil i næsten alle organiske opløsningsmidler og modstandsdygtig over for aggressive visualiseringsreagenser
  • Meget polymert produkt er også fuldstændig stabilt i rent vandige eluenter
Tekniske data
Materiale Alugram Aluminiumsplader med IUInmodificeret silica 60 lag
Partikelstørrelse 5 til 17μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 20 Pk.
Type Aluminiumsplade
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.20 mm
Dimensioner (L x B) 5 x 7,5 cm