Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumsplade RP-2/UV254
Artikelnummer. 10164471 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10164471 20 x 20 cm Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 10164471 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 818171
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
HPTLC aluminiumsplader med silaniseret silica-dimethyl (RP2, C2) modifikation.
Tekniske data
Partikelstørrelse 5 til 17μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 25 Pk.
Type Aluminiumsplade
Fluorescerende indikator UV254
Til brug med (applikation) Aktive plantebestanddele, steroider
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Dimensioner (L x B) 20 x 20 cm