Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumsplade Nano-SILGUR UV254
Artikelnummer. 12720853 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 10 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 12720853
Brand: Macherey-Nagel™ 818442
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HPTLC aluminiumsplader med umodificeret silicagel (SiOH) og koncentreringszone (kiselgur, diatoméjord eller diatomit).
Tekniske data
Partikelstørrelse 2 til 10μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 25 Pk.
Type Aluminiumsplade
Fluorescerende indikator UV254
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.02 mm
Dimensioner (L x B) 10 x 10 cm