Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nano-SIL NH 2ALUGRAM™ Aluminiumsplader
Artikelnummer. 10174471 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
4 x 8 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
10174471 4 x 8 cm Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10174471 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 818182
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug i højtydende tyndtlagskromatografi (HPTLC). Macherey-Nagel™ Nano-SIL NH 2ALUGRAM™ Aluminiumsplader omfatter aminomodificerede silicalag og en fluorescerende indikator ved kortbølget UV (254nm).
Nano-SIL NH 2ALUGRAM™ Aluminiumsplader har aminopropyl-modificerede nano-silica-lag med en fluorescerende indikator til brug i højtydende tyndtlagskromatografi (HPTLC).
  • Syrebestandigt produkt med en lyseblå fluorescens til kortbølget UV (254nm)
  • UV-absorberende stoffer fremstår som mørkeblå til sorte pletter på en lyseblå baggrund
  • Polaritetsrækkefølge: silica> DIOL>NH 2> CN> RP-2> C18-50> RP-18 W> C18-100
  • Lag kan fugtes lige så godt med rent vand som af organiske opløsningsmidler
  • Anbefalet anvendelse: vitaminer, sukkerarter, steroider, purinderivater, xanthiner, phenoler, nukleotider og pesticider
  • Stabil ved pH –28; Kulstofindhold 3,5 %
Tekniske data
Materiale Alugram Aluminiumsplader med Amino-modificeret Nano Silica lag
Partikelstørrelse 2 til 10μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 50 Pk.
Type HPTLC plade
Fluorescerende indikator UV254
Til brug med (applikation) Vitaminer, sukkerarter, steroider, purinderivater, xanthiner, phenoler, nukleotider og pesticider
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.15 mm
Dimensioner (L x B) 4 x 8 cm