Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumsplade Nano-SIL CN/UV
Artikelnummer. 10063161 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
4 x 8 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10063161
Brand: Macherey-Nagel™ 818184
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HPTLC aluminiumsplader med cyano (CN, nitril) modificeret silicagel.
Tekniske data
Partikelstørrelse 2 til 10μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 50 Pk.
Type Aluminiumsplade
Fluorescerende indikator UV254
Til brug med (applikation) Steroidhormoner, phenoler, konserveringsmidler
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.15 mm
Dimensioner (L x B) 4 x 8 cm