Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumsplade CEL 300 UV254
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
5 x 2 cm
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50 Pk. |
| Type | Aluminiumsplade |
| Fluorescerende indikator | UV254 |
| Til brug med (applikation) | Fordelingskromatografi af polære stoffer såsom aminosyrer, carboxylsyrer eller kulhydrater |
| Specifik overflade | 15.000 cm2/g |
| Dimensioner (L x B) | 5 x 2 cm |