Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumsplade CEL 300 UV254
Artikelnummer. 10338651 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
5 x 2 cm
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 10338651
Brand: Macherey-Nagel™ 818156
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 25 Pk.
Type Aluminiumsplade
Fluorescerende indikator UV254
Til brug med (applikation) Fordelingskromatografi af polære stoffer såsom aminosyrer, carboxylsyrer eller kulhydrater
Specifik overflade 15.000 cm2/g
Dimensioner (L x B) 20 x 20 cm