Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumsplade CEL 300
Artikelnummer. 10328651 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
4 x 8 cm
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
10328651 4 x 8 cm Pakke med 50
10368601 20 x 20 cm Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10328651 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 818155
På lager
Tekniske data
Mængde 50 Pk.
Type Aluminiumsplade
Til brug med (applikation) Fordelingskromatografi af polære stoffer såsom aminosyrer, carboxylsyrer eller kulhydrater
Specifik overflade 15.000 cm2/g
Dimensioner (L x B) 4 x 8 cm