Få mere at vide
Tenak™ Alu FlexRack til Kummefrysere
Artikelnummer. 11694742 Shop alle TENAK produkter
Højde (metrisk):
340 mm
395 mm
505 mm
560 mm
615 mm
670 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11694742
Brand: Tenak™ TE20122
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alu FlexRack anbefales til alle applikationer, hvor der er behov for en fleksibel opbevaringsløsning.
  • På grund af de justerbare hylder kan stativet bruges til alle kryobokshøjder
  • Der medfølger 1 hylde og 1 låsestang til fastgørelse af kasserne
  • Konstrueret af aluminium
  • Kan bruges til enhver kummefryser
Tekniske data
Inkluderer Låsestang
Materiale Aluminium
Hylder 1
Til brug med (udstyr) Bryst Frseezers
Bredde (metrisk) 145 mm
Højde (metrisk) 670 mm
Dybde (metrisk) 140 mm