Få mere at vide
Tenak™ Alu FlexRack til Kummefrysere
Shop alle TENAK produkter
Højde (metrisk):
340 mm
395 mm
505 mm
560 mm
615 mm
670 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- På grund af de justerbare hylder kan stativet bruges til alle kryobokshøjder
- Der medfølger 1 hylde og 1 låsestang til fastgørelse af kasserne
- Konstrueret af aluminium
- Kan bruges til enhver kummefryser
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Låsestang |
| Materiale | Aluminium |
| Hylder | 1 |
| Til brug med (udstyr) | Bryst Frseezers |
| Bredde (metrisk) | 145 mm |
| Højde (metrisk) | 615 mm |
| Dybde (metrisk) | 140 mm |