Få mere at vide
Altretamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Altretamine |
| CAS | 645-05-6 |
| Molekylær formel | C9 H18 N6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, N2,N2,N4,N4,N6,N6-hexamethyl-, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, N,N,N',N',N'',N''-hexamethyl- (9CI), Melamine, hexamethyl- (7CI,8CI), N2,N2,N4,N4,N6,N6-Hexamethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, 1,3,5-Tris(dimethylamino)-s-triazine, 2,4,6-Tris(dimethylamino)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tris(dimethylamino)-s-triazine, Altretamine, ENT 50852, HMM, Hemel, Hexalen, Hexamethylmelamine, Hexylen, NSC 13875 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N6/c1-13(2)7-10-8(14(3)4)12-9(11-7)15(5)6/h1-6H3 |
| SMIL | CN(C)c1nc(nc(n1)N(C)C)N(C)C |
| IUPAC navn | 2-N,2-N,4-N,4-N,6-N,6-N-hexamethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.28 |
| Formel vægt | 210.1593 |