missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Altretamine, TRC

Artikelnummer. 30320868
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30320868 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30320868 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5757655G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Altretamine
CAS 645-05-6
Molekylær formel C9 H18 N6
Mængde 5 g
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, N2,N2,N4,N4,N6,N6-hexamethyl-, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, N,N,N',N',N'',N''-hexamethyl- (9CI), Melamine, hexamethyl- (7CI,8CI), N2,N2,N4,N4,N6,N6-Hexamethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, 1,3,5-Tris(dimethylamino)-s-triazine, 2,4,6-Tris(dimethylamino)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tris(dimethylamino)-s-triazine, Altretamine, ENT 50852, HMM, Hemel, Hexalen, Hexamethylmelamine, Hexylen, NSC 13875
InChI formel InChI=1S/C9H18N6/c1-13(2)7-10-8(14(3)4)12-9(11-7)15(5)6/h1-6H3
SMIL CN(C)c1nc(nc(n1)N(C)C)N(C)C
IUPAC navn 2-N,2-N,4-N,4-N,6-N,6-N-hexamethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Molekylvægt (g/mol) 210.28
Formel vægt 210.1593
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.