Få mere at vide
Altretamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458156
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16458156 100 mg
16422056 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16458156 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0181
MedChemExpress Altretamine is an alkylating antineoplastic agent.
Altretamine is an alkylating antineoplastic agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Altretamine
Fysisk form Solid
CAS 645-05-6
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H18N6
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym ENT-50852 RB-1515 WR-95704
Opløselighedsinformation DMSO : 8.33 mg/mL (39.61 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL CN(C)C1=NC(N(C)C)=NC(N(C)C)=N1
Molekylvægt (g/mol) 210.28
Formel vægt 210.28
Procent renhed 99.64%