Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Altretamin
Artikelnummer. 16611852 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16611852 5 g
16601852 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16611852 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463090050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 645-05-6 | C9H18N6 | 210.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 645-05-6
Molekylær formel C9H18N6
Molekylvægt (g/mol) 210.29
InChI nøgle UUVWYPNAQBNQJQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn N2,N2,N4,N4,N6,N6-hexamethyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin
SMIL CN(C)C1=NC(=NC(=N1)N(C)C)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Altretamine
Smeltepunkt 171.0°C to 175.0°C
Mængde 5 g
Formel vægt 210.28