Få mere at vide
Altrenogest, MedChemExpress
Beskrivelse
Altrenogest (Allyltrenbolone) is a progestogen structurally related to veterinary steroid trenbolone.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Altrenogest |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 850-52-2 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 500 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H26O2 |
| Synonym | Allyltrenbolone RU2267 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (322.13 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | C[C@]([C@]1(O)CC=C)(C=C2)[C@](CC1)([H])[C@@](CC3)([H])C2=C(CC4)C3=CC4=O |
| Vis mere |