Få mere at vide
Altrenogest 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310624
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310624 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310624 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10144000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Altrenogest
CAS 850-52-2
Analyt- eller komponentnavne Altrenogest
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H26 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C21H26O2/c1-3-10-21(23)12-9-19-18-6-4-14-13-15(22)5-7-16(14)17(18)8-11-20(19,21)2/h3,8,11,13,18-19,23H,1,4-7,9-10,12H2,2H3/t18-,19+,20+,21+/m1/s1
SMIL C[C@]12C=CC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)CC=C
IUPAC navn (8S,13S,14S,17R)-17-hydroxy-13-methyl-17-prop-2-enyl-1,2,6,7,8,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 310.43
Mængde 1 ml
Formel vægt 310.1933 g/mol