Få mere at vide
Alternative Metaller 1 For ICP , SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11485948 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
125 mL
500 mL
Emballage:
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
Artikelnummer. 11485948
Brand: SPEX Certiprep WP11500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Al20 μg/ml
Fe20 μg/ml
V20 μg/ml
Co10 μg/ml
Cu10 μg/ml
Mn10 μg/ml
Ni10 μg/ml
Zn10 μg/ml
Være5 μg/ml
Sb5 μg/ml
Tl5 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Kemiske identifikatorer
CAS 7697-37-2
Molekylær formel HNO3
Molekylvægt (g/mol) 63.01
MDL nummer MFCD00011349
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC navn salpetersyre
SMIL O[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alternate Metals 1
Navn note For ICP/AA Alternate Water Pollution and Wastewater Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Industry Type Wastewater Testing
Mængde 500 mL
Grad Miljø
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Components in 2% HNO3:
Al    •20μg/mL
Sb    •5μg/mL
Be    •5μg/mL
Co    •10μg/mL
Cu    •10μg/mL
Fe    •20μg/mL
Mn    •10μg/mL
Ni    •10μg/mL
Tl    •5μg/mL
V    •20μg/mL
Zn    •10μg/mL
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug