Få mere at vide
Alternariol, TRC
Artikelnummer. 18062720
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18062720 10 mg
18022310 1 mg
18093110 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18062720 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA57576010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 641-38-3
Molekylær formel C14 H10 O5
Molekylvægt (g/mol) 258.23
Synonym Alternariol (6CI,7CI), 3,7,9-Trihydroxy-1-methyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one, NSC 638263
IUPAC navn 3,7,9-trihydroxy-1-methylbenzo[c]chromen-6-one
SMIL Cc1cc(O)cc2OC(=O)c3c(O)cc(O)cc3c12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alternariol
Analyt- eller komponentnavne Alternariol
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C14H10O5/c1-6-2-7(15)5-11-12(6)9-3-8(16)4-10(17)13(9)14(18)19-11/h2-5,15-17H,1H3
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 10 mg
Formel vægt 258.0528
Procent renhed >95%