missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alternariol Monomethyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alternariolmethylether |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O5/c1-7-3-8(16)4-12-13(7)10-5-9(19-2)6-11(17)14(10)15(18)20-12/h3-6,16-17H,1-2H3 |
| Formel vægt | 272.068 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?