missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alternariol 9-Methyl Ether 3-Sulfate Ammonium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alternariol 9-Methyl Ether 3-Sulfate Ammonium Salt |
| CAS | 1488351-25-2 |
| Molekylær formel | C15H12O8S(NH3) |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Alternariol Monomethyl Ether 3-Sulfate Ammonium Salt, 7-Hydroxy-9-methoxy-1-methyl-3-(sulfooxy)-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one Ammonium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O8S.H3N/c1-7-3-9(23-24(18,19)20)6-12-13(7)10-4-8(21-2)5-11(16)14(10)15(17)22-12;/h3-6,16H,1-2H3,(H,18,19,20);1H3 |
| SMIL | CC1=C2C(OC(C3=C2C=C(OC)C=C3O)=O)=CC(OS(O)(=O)=O)=C1.N |
| IUPAC navn | 7-hydroxy-9-methoxy-1-methyl-6-oxo-6H-benzo[c]chromen-3-yl hydrogen sulfate ammonium salt |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.35 |
| Formel vægt | 369.06 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?