missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alternariol 9-Methyl Ether 3-Sulfate Ammonium Salt, TRC

Artikelnummer. 30325614
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30325614 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30325614 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA57567010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Alternariol 9-Methyl Ether 3-Sulfate Ammonium Salt
CAS 1488351-25-2
Molekylær formel C15H12O8S(NH3)
Mængde 10 mg
Synonym Alternariol Monomethyl Ether 3-Sulfate Ammonium Salt, 7-Hydroxy-9-methoxy-1-methyl-3-(sulfooxy)-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one Ammonium Salt
InChI formel InChI=1S/C15H12O8S.H3N/c1-7-3-9(23-24(18,19)20)6-12-13(7)10-4-8(21-2)5-11(16)14(10)15(17)22-12;/h3-6,16H,1-2H3,(H,18,19,20);1H3
SMIL CC1=C2C(OC(C3=C2C=C(OC)C=C3O)=O)=CC(OS(O)(=O)=O)=C1.N
IUPAC navn 7-hydroxy-9-methoxy-1-methyl-6-oxo-6H-benzo[c]chromen-3-yl hydrogen sulfate ammonium salt
Molekylvægt (g/mol) 369.35
Formel vægt 369.06
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.