Få mere at vide
(-)-Altenuene, TRC
Artikelnummer. 18050200
Skift visning
Mængde:
0.25 mg
1 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18050200 0.25 mg
18061010 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18050200 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5757400.25MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 889101-41-1
Molekylær formel C15H16O6
Molekylvægt (g/mol) 292.28
Synonym 6H-Dibenzo[b,d]pyran-6-one, 2,3,4,4a-tetrahydro-2,3,7-trihydroxy-9-methoxy-4a-methyl-, (2R,3R,4aR)-, (2R,3R,4aR)-2,3,4,4a-Tetrahydro-2,3,7-trihydroxy-9-methoxy-4a-methyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one, (-)-Altenuene
SMIL COc1cc(O)c2C(=O)O[C@]3(C)C[C@@H](O)[C@H](O)C=C3c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Altenuene
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 0.25 mg
Procent renhed >95%