Få mere at vide
ALS-8112, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481637
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16481637 50 mg -
16481319 1 mg 1mg
16458177 5 mg -
16446056 100 mg -
16415468 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16481637 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12983
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
MedChemExpress ALS-8112 is a potent and selective respiratory syncytial virus (RSV) polymerase inhibitor. The 5'-triphosphate form of ALS-8112 inhibits RSV polymerase with an IC50 of 0.02 μM.
ALS-8112 is a potent and selective respiratory syncytial virus (RSV) polymerase inhibitor. The 5'-triphosphate form of ALS-8112 inhibits RSV polymerase with an IC50 of 0.02 μM.
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale ALS-8112
CAS 1445379-92-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H13ClFN3O4
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 47 mg/mL (160.04 mM)
SMIL OC[C@]1(CCl)[C@@H](O)[C@@H](F)[C@H](N2C(N=C(N)C=C2)=O)O1
Molekylvægt (g/mol) 293.68
Formel vægt 293.68
Procent renhed 98.13%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.