missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alrestatin, MedChemExpress
Beskrivelse
Alrestatin is an inhibitor of aldose reductase, an enzyme involved in the pathogenesis of complications of diabetes mellitus, including diabetic neuropathy.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alrestatin |
| CAS | 51411-04-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H9NO4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | AY-22284 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (195.90 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O)CN(C(C1=CC=CC2=CC=CC3=C12)=O)C3=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.23 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?