Få mere at vide
Thermo Scientific™ ALPS30 manuel varmeforsegler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15447124
Skift visning
Spænding:
110-120/220-230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding unitSize
15447124 110-120/220-230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 15447124 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0400
Få en enklere genekspressionsarbejdsgang
Brug rabatkode 27975
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo ScientificTM ALPS 30 manuel varmeforsegler er en håndbetjent varmeforsegler til mikroplader, der giver dig mulighed for at beskytte dine prøver mod fordampning og kontaminering.
Beskyt dine prøver mod fordampning og kontaminering, når du udfører PCR eller prøveopbevaring med Thermo ScientificTM ALPS 30 manuel varmeforsegler. ALPS30-enheden er perfekt til forsegling af et lille antal plader i applikationer med lav til mellemstor kapacitet og er lille nok til at have stående på bænken uden at optage meget plads. Dens enkle, ergonomiske manuelle betjening giver hurtig og effektiv forsegling lige ved hånden.
  • Kompatibel med stort set alle højder på mikroplader eller blokke, herunder PCR-plader
  • Leveres som standard med tre adaptere til de fleste pladetyper
  • Kan betjenes med det brede udvalg af Thermo Scientific varmeforseglinger til enhver applikation, herunder gennemtrængelige, optisk klare og permanente forseglinger
  • Konsistent varmeforsegling giver pålidelig beskyttelse til dine PCR- eller prøveopbevaringsplader
  • Forhindrer kontaminering og fordampning, hvilket giver mere pålidelige resultater
  • Har en indbygget termostat for at forhindre overophedning
  • LED-indikatorlys viser, når strømmen er tændt, og når enheden opvarmes
  • Lille og let–let at bære
  • Lille pladsbehov fylder –ikke’ meget på bænken
  • Der medfølger tre adaptere, som passer til de fleste pladetyper:
    • PCE-plade
    • Dybbrøndplader og -blokke
    • Plader i standardhøjde i 96- eller 384-format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Strømstyrke 3,15/1,6 A
Hertz 50/60 Hz
Spænding 110-120/220-230 V
Certificeringer/compliance CE-mærke
Oversigt Manuel varmeforsegler
Dimensioner (L x B x H) 250 x 220 x 230 mm (9,8 x 8,7 x 9,1 tommer)
Elektriske krav 110/120 V, 220/230 V nominel IEC C13, 3-kerne, 5 A min.
Til brug med (applikation) Mikroplader
Højde (engelsk) 9,1 tommer
Fugtighedsområde 20 til 80 %, ikke-kondenserende
Længde (engelsk) 9,8 tommer
Længde (metrisk) 250 mm
nr. pr. pakke 1 hv.
Tætningstemperaturområde 170°C (ikke justerbar) ±2°
Vægt (engelsk) 8.8 lb.
Vægt (metrisk) 4 kg
Bredde (engelsk) 8,7 tommer
Bredde (metrisk) 220 mm